Learn More
Falcon™ Microplacas de poliestireno
Fabricadas con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima. Las microplacas de poliestireno Falcon™ están disponibles con superficies con tratamiento para cultivo de células o sin tratar.
Marca: Falcon™ 353934
Detalles adicionales : Peso : 6.46370kg
Descripción
Disponible con superficies tratadas para cultivo de tejidos y sin tratar. Fabricado con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima.
- Variedad de los colores de las placas para adaptarse a distintos métodos de detección
- Poliestireno virgen de cristal
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenas
- Hay disponibles tratamientos de poliestireno no tratado, cultivo de tejido estándar (TC) y superficies Corning™ PrimariaTM
- Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
- Bandejas individuales y listas para apilar (RS) de PET (Código 1) y reciclables
- El área de crecimiento y el volumen son nominales
Especificaciones
2 x 3 | |
Sí | |
Plano | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Placa de Cultivo Celular | |
6 | |
60/Cajas de cartón | |
6 paquetes interiores de 10 |
Transparente | |
Poliestireno | |
15,5 mL | |
9,6 cm2 | |
Rectangular | |
Cultivo celular | |
1,5 a 2,2 mL | |
Tapa | |
10/Pq. | |
60/Cajas de cartón |