Learn More
Falcon™ Microplacas de poliestireno
Click to view available options
Tipo de producto:
Microplaca
Placa de cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico):
1,5 a 2,2 ml
370 mL
Descripción
Includes
Tapas
Disponible con superficies tratadas para cultivo de tejidos y sin tratar.Fabricado con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima.
- Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
- Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
- El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
- Poliestireno virgen de cristal
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenas
- Hay disponibles tratamientos de poliestireno no tratado, cultivo de tejido estándar (TC) y superficies Corning™ PrimariaTM
- Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
- Bandejas individuales y listas para apilar (RS) de PET (Código 1) y reciclables
- Las microplacas Falcon de 96, 384 y 1536 pocillos son compatibles con sistemas de automatización y cumplen las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
Información de órdenes
Envasadas estériles, 14 placas por bandeja
Especificaciones
Formato | Estándar |
Tapa | Con tapa |
Área de cultivo | 0,32 cm2 |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tipo de enlace | Tratado con TC |
Color | Transparente |
Tipo de producto | Placa de cultivo celular |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
Volumen de trabajo (métrico) | 370 mL |