Learn More
Filtros de PTFE hidrófobos para pipeteadores Falcon™
Filtros de disco de PTFE hidrófobos de repuesto
Marca:  Corning 357472
Detalles adicionales : Peso : 0.13160kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15329840
  • 41.05€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Selección de filtros de tamaño 0.2 μm o 0.4 μm
Especificación
Especificación
Para el uso con pipeteadores
PTFE
0.2μm
5/Cs.
Videos