Learn More
Falcon™ Filtros de PTFE hidrófobos para pipeteadores
Filtros de disco de PTFE hidrófobos de repuesto
49.22€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Para usar con el controlador de pipetas |
Cantidad | 5/caja |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15339840
|
Falcon™
357473 |
0,45 μm |
49.22€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15329840
|
Falcon™
357472 |
0,2 μm |
49.22€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Selección de filtros de tamaño 0.2 μm o 0.4 μm
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Para usar con el controlador de pipetas | |
5/caja |