Learn More
Filtros de PTFE hidrófobos para pipeteadores Falcon™
Filtros de disco de PTFE hidrófobos de repuesto
Marca:  Corning 357473
36.95 EUR hasta el 2019-02-28
Use el código promocional "13474" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15339840
  • 41.05€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Selección de filtros de tamaño 0.2 μm o 0.4 μm
Especificación
Especificación
For use with pipet controller
PTFE
0.45μm
5/Cs.
Videos