Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptadores Falcon
Aumente la flexibilidad de las aplicaciones de centrifugación con estos adaptadores.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 14131
Detalles adicionales : Peso : 20.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10093043
  • 248.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 24-10-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Compatible con rotores y centrífugas Sigma™
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
1 tubo de cultivo de 50 ml, n.º 15151
Rotor 122256-H para centrífuga con refrigeración serie 6-16
2/paq.