Learn More
Falcon™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo celular de 384 pocillos Optilux™
Color:Blanco, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:Con tapa
Marca: Falcon™ 353963
Detalles adicionales : Peso : 3.81600kg
Descripción
Especificaciones
Estándar | |
Ambiente | |
16 x 24 | |
Blanco, Fondo transparente | |
Poliestireno | |
De 15 to 110 μl | |
Cultivo celular | |
50/caja | |
50/caja |
Con tapa | |
10 mm2 | |
Tratado con TC | |
Sistemas de automatización | |
384 | |
Estériles | |
Plano | |
5/Paq. | |
Transparente |