Learn More
Falcon™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 384 pocillos
Color:transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa
Marca: Falcon™ 353961
Detalles adicionales : Peso : 5.89670kg
Descripción
Especificaciones
Estándar | |
Ambiente | |
16 x 24 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
De 15 to 110 μl | |
Cultivo celular | |
50/caja | |
50/caja |
Con tapa | |
10 mm2 | |
Tratado con TC | |
Sistemas de automatización | |
384 | |
Estériles | |
Plano | |
5/Paq. | |
Transparente |