Learn More
Falcon™ Sistemas de insertos de cultivo celular multipocillos de 24 pocillos FluoroBlok™
Recopile datos sin lavado de placas, raspado de células y recuento; registre gráficamente la migración de células o la biodisponibilidad en tiempo real sin desmontar ni destruir el inserto
231.44€ - 1111.75€
Especificaciones
Área de cultivo 0,3 cm2
Material PET
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Sistema de inserción multipocillo
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10524221
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
351157
8 μm 1/Paq.
257.65€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10216921
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
351158
8 μm 5/Paq.
1111.75€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10022541
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
351156
3 μm 5/Paq.
1111.75€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10440292
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
351155
3 μm 1/Paq. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Sistema de ensayo homogéneo de fluorescencia
  • Registre gráficamente la migración de células o la biodisponibilidad en tiempo real sin desmontar ni destruir el inserto
  • Cada inserto está equipado con una membrana Corning Fluoroblok de bloqueo de fluorescencia
  • Las células migradas por debajo de la membrana se detectan con facilidad mediante un lector de placas de fluorescencia, al mismo tiempo que se hacen «invisibles» las que permanecen por encima de la membrana“”
Información de órdenes
Disponibles en tamaños de poro de 3 μ y 8 μm. Sistema de inserto Multiwell de 24 pocillos de una pieza (placa de inserto, placa de 24 pocillos o bandeja de alimentación de un solo pocillo y tapa) o insertos de cultivo celular individuales de 24 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
0,3 cm2
Estéril
Sistema de inserción multipocillo
Lector de placas de fluorescencia o microscopio de fluorescencia invertido
PET
Cultivo celular
24
PET