Learn More
Falcon™ Placas complementarias y soportes permeables de 24 pocillos FluoroBlok™
Bloquean la transmisión de la luz del bloque, lo que simplifica la detección de la migración de células etiquetadas con fluorescencia. Los soportes permeables de placa de 24 pocillos Corning™ Falcon™ FlouroBlok™ se han diseñado con una membrana de PET exclusiva hermética a la luz. Deben utilizarse con la placa complementaria de 24 pocillos Falcon™.
187.55€ - 480.00€
Especificaciones
Esterilidad Sterile
Número de pocillos 24
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10375911
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
351151
Inserto para cultivo celular, tamaño de poro de 3 μm Falcon™ Placa complementaria de 24 pocillos con soporte permeable de poliestireno para células tratadas con TC
475.00€
paquete de 48
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10365961
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
351152
Inserto para cultivo celular, tamaño de poro de 8 μm Falcon™ Placa complementaria de 24 pocillos con soporte permeable de poliestireno para células tratadas con TC
480.00€
paquete de 48
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10459412
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
353504
Placa complementaria Falcon™ o Corning™ BioCoat™ Insertos de cultivo celular; puede utilizarse con o sin insertos de cultivo celular
187.55€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10132371
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
351150
Cell Culture Insert; 1 μm pore size Falcon™ Placa complementaria de 24 pocillos con soporte permeable de poliestireno para células tratadas con TC Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • La membrana microporosa de PET teñida bloquea de forma eficaz la transmisión de luz en el intervalo de 400 a 700 nm
  • Las células marcadas con fluorescencia presentes en la cámara superior del inserto se vuelven invisibles gracias a la membrana Corning™ FluoroBlok™
  • Las células migradas ya no están protegidas de la fuente de luz y se detectan fácilmente con un lector de placas de fluorescencia o un microscopio de fluorescencia invertido
  • Se almacenan a temperatura ambiente, alejadas de la luz solar directa.
Aplicaciones
  • Estudio de una amplia gama de tipos de células y actividades como:
  • Inflamación con migración de neutrófilos, transepitelial y transendotelial; y el análisis de la barrera sangre-cerebro, células dendríticas y macrófagos
  • Vías para la diferenciación de células madre
  • Detección para motogenos neuronales específicos de la población
  • Migración de células normales, transformadas y transfectadas
  • Ensayos de quimioinvasión, descubrimiento de fármacos
NOTA: Se deben utilizar insertos individuales con placas complementarias de insertos de cultivo celular Falcon para colocar correctamente los insertos en los pocillos. Estas placas se ajustan de forma precisa al inserto multipocillo Corning FluoroBlok 24. Los insertos multipocillos Corning FluoroBlok 96 utilizan las placas receptoras de pocillos cuadrados suministradas. Estas placas se deben utilizar para ejecutar el ensayo, etiquetar y leer muestras para lograr resultados de ensayo fiables.
Especificaciones
Especificaciones
Sterile
24