Learn More
Logistik Unicorp™ Batas de laboratorio de poliéster/algodón de color blanco Faithful
Click to view available options
Tamaño del tórax (métrico):
124cm
132 cm
Descripción
- Abrigo para mujer de ajuste anatómico;
- Dos bolsillos inferiores tipo parche
- Bolsillo en el pecho
- Parte delantera cerrada con botones
- Puños con botones
- Sin marcado CE
Especificaciones
Tipo | Bata de laboratorio |
Material | Mezcla de polialgodón |
Color | Blanco |
Tamaño del tórax (métrico) | 132 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la seguridad general del laboratorio |
Incluye | Dos bolsillos inferiores tipo parche, bolsillo en el pecho, tachuelas ocultas en la parte delantera y puños con tachuelas |
Peso (métrico) | 245 g/m2 |