Learn More
Ansell™ Kevlar™ Yellow Fabric Sleeves with Thumb Slot
Click to view available options
Longitud (métrico):
254 mm
356 mm
457 mm
Descripción
- Fabricados con fibras cortas de para-aramida 100 % de Kevlar™ de alta tecnología
- Excepcional resistencia al corte.
- La fabricación 100 % Dupont Kevlar™ ofrece una resistencia al corte muy alta en relación con el peso.
- La mayoría de los manguitos tienen ranuras para el pulgar para proteger la zona de la muñeca.
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Estructura | Tejido |
Tipo de producto | Sobremangas |
Material | Fibras aramidas Dupont™ Kevlar™ |
Color | Amarillo |
Estilo de manguito | Funda |
Certificaciones/conformidad | CE 0493, Categoría III |
Longitud (métrico) | 457 mm |