Learn More
F4/80 Antigen Rat, Biotin, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 364.00€
Especificaciones
Antígeno | F4/80 Antigen |
---|---|
Clon | BM8.1 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912358
|
EnquireBio
QAB68-B-25UG |
25 μg |
85.85€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902358
|
EnquireBio
QAB68-B-100UG |
100 μg |
225.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922358
|
EnquireBio
QAB68-B-500UG |
500 μg |
364.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
F4/80 Antigen | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
13733 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
BM8.1 | |
Flow Cytometry | |
Biotin | |
RUO | |
XP_006523664 | |
Adgre1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |