Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pipetas F1-ClipTip™ GLP
Transforme las tareas de pipeteo diarias. La tecnología de bloqueo innovadora Thermo Scientific™ ClipTip™ garantiza un sellado completo con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
631.80€ - 1009.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | El sistema de pipeteo F1-ClipTip cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Fabricado según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485. |
---|---|
ClipTip | F1 |
Color | Varios |
Modelo | F1-ClipTip |
Número de canales | 1 |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13216309
|
Thermo Scientific™
4701140 |
Kit GLP 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13296299
|
Thermo Scientific™
4701150 |
Kit GLP 2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Transforme el pipeteo diario con los kits de pipetas Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP con una tecnología única que garantiza un sellado completo con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas. Trabaje con una confianza que nunca antes había experimentado sabiendo que, una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta que la suelte.
Características:
- La punta se bloquea y sella en su posición hasta que es expulsada.
- El sellado completo garantiza el volumen de muestra en cada punta.
- Las puntas se fijan y expulsan con un ligero toque.
Diseño avanzado:
- Las fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo ofrecen un uso seguro y cómodo.
- El diseño ligero protege al usuario del riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.
- Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Funcionalidad eficaz:
- Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad†
- El innovador mecanismo de ajuste genera una mayor fuerza descendente con menos esfuerzo, de modo que puede soltar las puntas con un ligero movimiento.
- El ajuste seguro del volumen evita que el volumen varíe de forma accidental durante el pipeteo.
El kit 1 incluye:
- F1-ClipTip, 1-10 μl, monocanal
- F1-ClipTip, 10-100 μl, monocanal
- F1-ClipTip, 100-1000 μl, monocanal
- Soporte de la serie F
- Gradilla ClipTip 20
- Gradilla ClipTip 200
- Gradilla ClipTip 1000
- Depósito de 25 ml
- Depósito de 25 ml dividido
- Depósito de 25 ml dividido
El kit 2 incluye:
- F1-ClipTip, 2-20 μl, monocanal
- F1-ClipTip, 20-200 μl, monocanal
- F1-ClipTip, 100-1000 μl, monocanal
- F1-ClipTip, 30-30 μl, 8 canales
- Soporte de la serie F
- Gradilla ClipTip 20
- Gradilla ClipTip 200
- Gradilla ClipTip 300
- Gradilla ClipTip 1000
- Depósito de 25 ml
- Depósito de 25 ml dividido
- Depósito de 25 ml dividido
Información sobre pedidos:
† Disponible en modelos de 50 μl e inferior
Especificaciones
El sistema de pipeteo F1-ClipTip cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Fabricado según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485. | |
Varios | |
1 | |
GLP Kit |
F1 | |
F1-ClipTip | |
F1-ClipTip™ |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.