Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format
La sulfo-NHS-SS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link™ formato No-Weigh™ es un reactivo de biotinilación soluble en agua de ésteres de N-hidroxisucinimida (NHS) cuyo brazo del separador incluye un enlace disulfuro divisible para el etiquetado reversible de proteínas y aminas primarias de la superficie celular.
Marca: Thermo Scientific™ A39258
Detalles adicionales : CAS : 202057-28-1 Peso : 0.05200kg
Descripción
La sulfo-NHS-SS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link permite el etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y cualquier otra biomolécula que contenga aminas primarias en solución.
- Etiquetado de proteínas: biotinile anticuerpos para facilitar la inmovilización, la purificación o la detección.
- Etiquetado de la superficie celular: biotinilado únicamente de proteínas superficiales de células completas, ya que el reactivo con carga negativa no penetra en las membranas celulares.
- Reactiva a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como cadenas laterales de lisina o el extremo amino de los polipéptidos.
- Divisible: el enlace disulfuro del brazo del separador permite que la etiqueta de biotina se elimine mediante agentes de reducción tales como el ditiotreitol (DTT); solo un pequeño grupo de sulfhidrilos permanece unido a la molécula.
- Soluble: el grupo sulfo-NHS cargado aumenta la solubilidad en agua del reactivo en comparación con los compuestos de éster de NHS corrientes.
- Longitud media: el brazo del separador (longitud total añadida al objetivo) es de 24,3 angstroms; se compone de un grupo de ácido valérico de la biotina nativa extendido por una cadena de 7 átomos.
Especificaciones
Sulfo-NHS-SS-biotina | |
Almacenar a -20 °C. | |
Hielo húmedo | |
Impenetrable en células | |
Éster Suffo-NHS | |
Biotina |
10 x 1 mg | |
Etiqueta química | |
EZ-Link™ | |
Amina | |
DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua | |
Escindible, 24,3 Å |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.