Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format
La sulfo-NHS-SS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link™ formato No-Weigh™ es un reactivo de biotinilación soluble en agua de ésteres de N-hidroxisucinimida (NHS) cuyo brazo del separador incluye un enlace disulfuro divisible para el etiquetado reversible de proteínas y aminas primarias de la superficie celular.
196.00€ - 540.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925521
|
Thermo Scientific™
A39258 |
10 x 1 mg |
233.00€
10 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11811205
|
Thermo Scientific™
21331 |
100 mg |
540.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10361554
|
Thermo Scientific™
21328 |
8 x 1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
La sulfo-NHS-SS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link permite el etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y cualquier otra biomolécula que contenga aminas primarias en solución.
- Etiquetado de proteínas: biotinile anticuerpos para facilitar la inmovilización, la purificación o la detección.
- Etiquetado de la superficie celular: biotinilado únicamente de proteínas superficiales de células completas, ya que el reactivo con carga negativa no penetra en las membranas celulares.
- Reactiva a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como cadenas laterales de lisina o el extremo amino de los polipéptidos.
- Divisible: el enlace disulfuro del brazo del separador permite que la etiqueta de biotina se elimine mediante agentes de reducción tales como el ditiotreitol (DTT); solo un pequeño grupo de sulfhidrilos permanece unido a la molécula.
- Soluble: el grupo sulfo-NHS cargado aumenta la solubilidad en agua del reactivo en comparación con los compuestos de éster de NHS corrientes.
- Longitud media: el brazo del separador (longitud total añadida al objetivo) es de 24,3 angstroms; se compone de un grupo de ácido valérico de la biotina nativa extendido por una cadena de 7 átomos.
Especificaciones
Amina |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.