Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinylation Kit
Código de producto. 10055833 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
8 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 10055833
Marca: Thermo Scientific™ 21945
Aminas de proteína biotiniladas con este reactivo escindible de biotinilación soluble en agua, de longitud media (24,3 A), hidrosoluble, éster NHS, que contiene un enlace disulfuro en el agente separador.
La sulfo-NHS-SS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link permite el etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y cualquier otra biomolécula que contenga aminas primarias en solución.
Características destacadas:
  • Análogo escindible de la sulfo-NHS-LC-biotina
  • Puede eliminarse la etiqueta de biotina mediante la escisión del enlace disulfuro del separador con agentes reductores, como DTT.
  • Ideal para experimentos de purificación por afinidad que requieren una elución eficaz de soportes de avidina inmovilizados (la escisión del enlace disulfuro libera proteínas)
  • El brazo espaciador largo reduce el impedimento estérico en las interacciones de unión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de biotinilización sulfo-NHS-SS EZ-Link Micro
Tipo de producto Kit de biotinilación de sulfo-NHS-SS Micro
Cantidad 8 reacciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 8 reacciones de etiquetado, cada una con 0,05–0,2 mg de anticuerpos
• Sulfo-NHS-SS-biotina EZ-Link, 8 × 1 mg
• 1 paquete PBS (produce 500 ml)
• 10 columnas de centrifugación y desalinización Zeba (7MWK CO), 2 ml
Almacenar el reactivo de biotina a –20 °C. Guarde los componentes restantes del kit a 4 °C.
Escala de etiquetado 100 μg
Línea de productos EZ-Link™
Solubilidad Agua
Etiqueta o tinte Biotina
Labeling Target Anticuerpos, Proteínas
compliance-icons
Nombre del producto
  • EZ-Link Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinylation Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium phosphate dibasic, Sodium chloride