Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-LC-LC-Biotina, formato No-Weigh™
Aminas de proteína biotinilato (por ejemplo, lisinas) con este reactivo de biotinilación bitermino (30,5A), soluble en agua y éster de NHS para el marcado de anticuerpos o de la superficie celular.
Marca:  Thermo Scientific™ 21338
291.97 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10740625
  • 319.00€ / 50 miligramos
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La Sulfo-NHS-LC-LC-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilización de cadena larga para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
Información adicional y pedidos en línea
Los ésteres de N-hidroxisulfosucinimida (sulfo-NHS) de biotina son el tipo más popular de reactivo de biotinilación. Las biotinas activadas por NHS reaccionan eficazmente con grupos de aminas primarias (-NH2) en tampones de pH 7-9 para formar enlaces de amida estables. Las proteínas, incluidos los anticuerpos, suelen tener varias aminas primarias en la cadena lateral de residuos de lisina (K) y el extremo N de cada polipéptido que están disponibles como objetivos para el marcado con reactivos de biotina activados con NHS. Hay disponibles varios ésteres NHS de biotina diferentes, con diversas propiedades y longitudes de brazo separador. Los reactivos de éster sulfo-NHS son solubles en agua, lo que permite que las reacciones se lleven a cabo en ausencia de disolventes orgánicos como DMSO o DMF.
Características destacadas:
  • Forma un enlace de amida estable con aminas primarias
  • La forma sulfonada es soluble en agua
Especificaciones
Especificaciones
Sulfo-NHS-LC-LC-biotina
Almacenar desecado a -20 °C. Se envía a temperatura ambiente
Impenetrable en células
Éster activo, sucinimidilo éster, éster Sulfo-NHS
Biotina
Biotinas y análogos
50 mg
EZ-Link™
Amina
DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua
Largo
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.