Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-LC-LC-Biotina, formato No-Weigh™
Aminas de proteína biotinilato (por ejemplo, lisinas) con este reactivo de biotinilación bitermino (30,5A), soluble en agua y éster de NHS para el marcado de anticuerpos o de la superficie celular.
Marca: Thermo Scientific™ A35358
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
La Sulfo-NHS-LC-LC-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilización de cadena larga para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
Información adicional y pedidos en línea
Los productos Thermo Scientific No-Weigh son reactivos especializados suministrados en formato prealicuotado. El envase prepesado ayuda a evitar la pérdida de reactividad y la contaminación del reactivo a lo largo del tiempo al minimizar la apertura y el cierre repetidos del vial. El formato permite el uso de un vial fresco de reactivo cada vez, lo que elimina la molestia de pesar pequeñas cantidades de reactivo y reduce los problemas de estabilidad de los reactivos.
- Etiquetado de proteínas: biotinilado de anticuerpos que facilita la inmovilización, purificación o detección mediante sondas o resinas de estreptavidina
- Etiquetado de la superficie celular: biotinilado únicamente de proteínas superficiales de células completas, ya que el reactivo con carga negativa no penetra en las membranas celulares
- Reactivo a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como la cadena lateral de lisinas (K) o el extremo amino de polipéptidos
- Soluble: el grupo sulfo-NHS cargado aumenta la solubilidad en agua del reactivo en comparación con los compuestos de éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) corrientes
- Irreversible: forma enlaces de amidas permanentes; el brazo espaciador no se puede escindir
- Doble largo: el brazo espaciador (longitud total añadida al objetivo) es de 22,4A0; este brazo extendido ayuda a minimizar la repulsión estérica de la unión de la biotina
Especificaciones
10 x 1 mg | |
Temperatura ambiente | |
Agua | |
Biotina y análogos |
Almacenar desecado de -5 a -30 °C. | |
EZ-Link™, No-Weigh™ | |
Sólido |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.