Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-SS-PEG4-Biotin
Biotinile aminas de proteína con este reactivo escindible de biotinilación de éster de NHS largo (37,9 A), que contiene un enlace disulfuro reducible en el brazo espaciador pegilado y soluble en agua.
Marca: Thermo Scientific™ 21442
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
El reactivo Thermo Scientific™ EZ Link NHS-SS-PEG4-biotina incluye grupos de disulfuro y polietilenglicol (PEG) en su brazo espaciador para proporcionar una biotinilación escindible que mejora la solubilidad.
Características destacadas:
- El brazo espaciador ampliado reduce el impedimento estérico en la unión a la avidina, estreptavidina y la proteína Thermo Scientific NeutrAvidin.
- El espaciador PEG mantiene la solubilidad en agua del compuesto modificado.
- El enlace de disulfuro en el brazo espaciador permite escindir el grupo de biotina de la proteína mediante el tratamiento con el agente de reducción.
- Útil en experimentos de purificación por afinidad donde es necesario recuperar la proteína etiquetada con biotina de los soportes inmovilizados de avidina, estreptavidina o NeutrAvidin™
Especificaciones
NHS-SS-PEG4-biotina | |
Almacenar desecado a –20 °C. Se envía a temperatura ambiente | |
Penetra en la célula | |
Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS | |
Biotina | |
Biotina y análogos |
50 mg | |
EZ-Link™ | |
Amina | |
DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido) | |
Pegilado, extralargo, escindible |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.