Learn More
Thermo Scientific™ Biotina de NHS-PEG4 y kits de etiquetado EZ-Link™
Biotinylate protein amines and maximize solubility of proteins with this long (29.0A) NHS-ester biotinylation reagent containing a pegylated, water-soluble spacer arm.
Marca:  Thermo Scientific™ 21329
Detalles adicionales : CAS : 79-06-1 Peso : 2.72160kg
Código de producto. 11891195
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG&subscript_4;-Biotin is a pegylated, water-soluble reagent for simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins and other primary amine-containing macromolecules.
Highlights:
  • Water-soluble polyethylene glycol (PEG) spacer arm increases solubility of labeled protein
  • Prevents aggregation of antibodies better than Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Labels at N-terminus or lysine residues in less than 1 hour
  • Thermo Scientific No-Weigh Packaging (8 x 2mg) saves time - preserves reagent activity and prevents cross-contamination between use
Especificaciones
Especificaciones
No
Éster de NHS de biotina con un separador de tetraetilenglicol
No
29
8 usos para etiquetar un total de 181 mg de IgG en condiciones normales
Amina
NHS-PEG4-biotina EZ-Link, formato No-Weigh
588.67
8 x 2 mg
Almacenar en envase original a 4 °C con desecante
Water