Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores según Soxhlet con condensador de Dimroth
Código de producto. p-7222538
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10382761
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05360025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • El método permite una separación efectiva con cantidades relativamente pequeñas de extracción de disolventes.
  • Extractor de diseño compacto y robusto, con conexión de matraz NS 29/32
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Condensador Dimroth con rosca GL 14
  • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 29/32