Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural naranja Extra™ serie 87-955
Permiten una manipulación de alta resistencia cuando la sensibilidad también es necesaria. Los guantes de inmersión de látex de caucho natural de color naranja Ansell Edmont™ Extra™ serie 87-955 ofrecen una resistencia extremadamente alta a numerosas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas.
Marca: Ansell™ 87955110
32.82 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Guantes un 50 % más gruesos que los modelos con forro de borra estándar
- Clorados para ofrecer un mejor agarre y una mayor resistencia química
- 100% caucho natural sin rellenos para una excelente resistencia a los peligros mecánicos
- 100 % borra de algodón para mayor suavidad, comodidad y absorción
- Ideales para el procesamiento químico y la preparación y mantenimiento de la planta y el equipo pesado
Especificaciones
Látex de caucho | |
Látex de caucho natural | |
Guantes de inmersión | |
87-955 | |
Naranja | |
Borra de algodón | |
Muchas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas |
Látex de caucho natural | |
No | |
11 | |
0,75 mm | |
Recto | |
Paquete de 144 | |
87-955 |