Learn More
Ansell™ Guantes resistentes a sustancias químicas de tamaño Extra de látex de caucho natural
Proporciona una resistencia extremadamente alta a numerosas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas. Los guantes de inmersión de látex de caucho natural negro Ansell Edmont™ Extra™ serie 87-950 son un 50 % más gruesos que los guantes flocados estándar.
Marca:  Ansell™ 87950110
Detalles adicionales : Peso : 1.64250kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12627041
  • 51.40€ / 12 pares
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes un 50 % más gruesos que los modelos con forro de borra estándar.
  • Resistencia extremadamente alta a numerosas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas.
  • 100% caucho natural sin rellenos. Excelente resistencia a los peligros mecánicos y mayor protección química.
  • Clorados. Para un mejor agarre y una mayor resistencia química.
  • 100 % forro de borra de algodón. Consigue que un guante pesado sea más suave y más cómodo de llevar puesto. Ayuda a absorber el sudor.
Especificaciones
Especificaciones
Látex de caucho
Látex de caucho natural
No
11
0,75 mm
Recto
Paquete de 144
87-950
EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Látex de caucho natural
Guantes de inmersión
87-950
Negro
Borra de algodón
Muchas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas