Learn More
Heidolph instruments Extension Tube
Ideal tubing for medical, laboratory, and research uses. Heidolph™ PharMed™ Extension Tube is durable and non-toxic.
24.00€ - 27.05€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Termoplástico
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
10371012
Ver documentos Detalles de la promoción
Heidolph instruments
525-20025-00
1,42 mm 3,22 mm
27.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10446291
Ver documentos Detalles de la promoción
Heidolph instruments
525-20022-00
0,25 mm 2,05 mm
24.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10219751
Ver documentos Detalles de la promoción
Heidolph instruments
525-20026-00
2,79 mm 4,59 mm
24.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High fatigue strength under repeated reversed bending stresses.
  • Non-toxic, biocompatible.
  • Very low gas permeability.
  • Well suited to acids and bases.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Termoplástico