Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, universal
Kits are compatible with fast-cycling instruments for SYBR-based qPCR experiments.
648.00€ - 2695.00€
Especificaciones
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
10721734
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
11784200
200 reacciones
648.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10216713
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
1178401K
1000 reacciones
2695.00€
1000 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
EXPRESS SYBR GreenER qPCR SuperMix Universal comes with separate tubes of ROX reference dye.
  • Fast-activating, antibody-mediated Platinum™ Taq DNA Polymerase
  • SYBR GreenER dye
  • UDG carryover protection - uracil-DNA-glycosylase (UDG)/dUTP to reduce carryover contamination
Especificaciones
Especificaciones
SYBR
Alto
ADN polimerasa Taq
Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ Fast de Applied Biosystems, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, modo rápido, StepOnePlus™, modo estándar, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
2X
Tubo
qPCR
rápida o estándar
SYBR™ GreenER™
Expresión génica
ADN (genómico), ADNc
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.