Learn More
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, with premixed ROX
EXPRESS qPCR SuperMix kits are compatible with fast-cycling instruments for your probe-based qPCR assays.
Marca:  Invitrogen™ 1179501K
2380.11 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10397333
  • 3570.00€ / 1000 reacciones
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • ADN polimerasa Taq Platinum™ de activación rápida y mediada por anticuerpos
  • Protección contra la contaminación cruzada de UDG: uracilo-ADN-glicosilasa (UDG)/dUTP para reducir la contaminación cruzada
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
Especificaciones
Los kits de SuperMix de qPCR EXPRESS se suministran como una SuperMix de qPCR 2X ROX premezclado o en un tubo independiente.
Tras la recepción, almacenar a 20 °C. Una vez descongelado, el SuperMix EXPRESS qPCR se puede almacenar durante un máximo de 1 mes a +4 ·C. Se garantiza la estabilidad del producto durante 6 meses si se almacena correctamente.
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Tubo
qPCR
rápida o estándar
Supermix de qPCR Express
Expresión génica
ADN (genómico), ADNc
Sonda de cebado
Alto
ADN polimerasa Taq
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, modo rápido, StepOne™, modo estándar
1000 reacciones
1000 reacciones
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.