Learn More
Koettermann™ Exploris™ Tall Storage Cabinet
Features soundproof doors.
640.00€ - 1135.00€
Especificaciones
Material Stainless Steel
Para utilizar con (aplicación) Stand alone bench
Incluye One steel shelf
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Finalizar Altura (métrico) Fondo (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Finalizar Altura (métrico) Fondo (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
14835401 Koettermann™
505-00021
Trespa TopLab™ melamine finish 72 to 95 cm (variable) 75 cm 90 cm 885.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
14865381 Koettermann™
505-00025
Trespa TopResist™ melamine finish 72 to 95 cm (variable) 75 cm 90 cm 640.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
14885401 Koettermann™
507-00016
Trespa TopLab™ melamine finish 75 cm 75 cm 1135.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Used where high load capacity is needed
  • Melamine Topresist™ worktop
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel
Stand alone bench
One steel shelf