Learn More
Ohaus™ Balanzas de precisión Explorer
Combinan características y elementos de diseño modernos para ofrecer una funcionalidad sin igual en balanzas de alto rendimiento. Las balanzas de precisión Ohaus™ Explorer simplifican incluso las mediciones de laboratorio más complejas.
Marca:  Ohaus™ 83021343
Detalles adicionales : Peso : 9.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11880113
  • 4470.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ohaus™ Explorer™ tiene aplicaciones avanzadas para simplificar las mediciones de laboratorio más complejas. Si se trata de determinar la diferencia entre el peso inicial y el residual o calcular la densidad de sólidos y líquidos, el Explorer™ elimina la necesidad de cálculos manuales y registro de datos que tanto tiempo consumen. La pantalla de alta resolución y la interfaz de usuario innovadora facilitan el uso de la aplicación y la configuración de la balanza. Todas las balanzas de 3 posiciones decimales se suministran con cortavientos de vidrio.
  • Pantalla táctil VGA en color, varios idiomas y alta resolución con iconos, para un funcionamiento sencillo
  • Sensores sin contacto multifuncionales y programables para limpieza, velocidad y seguridad
  • Varios modos de aplicación y una biblioteca para almacenar los ajustes personales de la aplicación
Especificaciones
Especificaciones
CE, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Pantalla táctil gráfica VGA a todo color, 4 hilos
Terminal, base de pesaje, plato de pesaje de 180 x 210 mm
Plástico ABS, Acero Inoxidable, Vidrio
<<0,0001 g
≤1,5 seg.
400 g, OIML E2 o ASTM Clase 1
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, controlw
6,9 kg
0.6 A
420 g
0.0001 g
0,002 g
EX423M
3 ppm/°C
10°C a 30°C
Balanza de precisión
190 x 200 mm
Entrada del adaptador de CA: 100/240VAC, 0.6A, 50 a 60Hz
50/60 Hz
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico