missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Exo70 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno Exo70
Concentración 0.3 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819473
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12014-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16809473
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
12014-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a component of the exocyst complex. The exocyst complex plays a critical role in vesicular trafficking and the secretory pathway by targeting post-Golgi vesicles to the plasma membrane. The encoded protein is required for assembly of the exocyst complex and docking of the complex to the plasma membrane. The encoded protein may also play a role in pre-mRNA splicing through interactions with pre-mRNA-processing factor 19. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 4.
Especificaciones

Especificaciones

Exo70
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
O35250, O54922, Q9UPT5
23265, 53413, 64632
Exo70 Fusion Protein Ag2628
Primary
-20°C
EXOC7
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
2 5 3p, EX070, Exo70, Exo70p, EXOC1, EXOC7, exocyst complex component 7, KIAA1067, YJL085W
Exoc7
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications