missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EXD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | EXD1 |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827184
|
Proteintech
17313-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817184
|
Proteintech
17313-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody can recognize all these three isoforms.
EXD1 is an RNA-binding component of the PET complex, a multiprotein complex required for the processing of piRNAs during spermatogenesis. The piRNA metabolic process mediates the repression of transposable elements during meiosis by forming complexes composed of piRNAs and Piwi proteins and governs the methylation and subsequent repression of transposable elements, preventing their mobilization, which is essential for the germline integrity. The PET complex is required during the secondary piRNAs metabolic process for the PIWIL2 slicing-triggered loading of PIWIL4 piRNAs. In the PET complex, EXD1 probably acts as an RNA adapter. EXD1 is an inactive exonuclease.Especificaciones
EXD1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8CDF7, Q8NHP7 | |
161829, 241624, 311334 | |
EXD1 Fusion Protein Ag11282 | |
Primary | |
-20°C | |
EXD1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EXD1, EXDL1 | |
Exd1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |