Learn More
EVOS™ Vessel Holders
Allows user to utilize different types of vessels for imaging
178.00€ - 350.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ XL Imaging System, EVOS™ FL Imaging System
Altura (métrico) 8.6cm
Material Metal
Anchura (métrico) 12.8cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15130907 Ver documentos EVOS™
AMEPVH022
Intermediate plate with Retention Springs 350.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-10-2019
Añadir a la cesta
15379651 Ver documentos EVOS™
AMEPVH023
Intermediate plate for Automated stage 178.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fits microscope slide, cell culture flask or dish, or micro-well plate to stage of EVOS imaging systems for increased precision in sample alignment
  • Holds multi-well plates
  • Acts as adapter for standard vessel holders (Cat numbers AMEP-VH001 thru AMEP-VH018)
  • Specific for automated stage of EVOS FL Auto Imaging System
  • Has lever for added convenience
Especificaciones
Especificaciones
EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ XL Imaging System, EVOS™ FL Imaging System
8.6cm
Metal
12.8cm