Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder/Adapter for Automated Stage, multi-well plates
Permite al usuario utilizar diferentes tipos de recipientes para la adquisición de imágenes
Marca:  EVOS™ AMEPVH023
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Código de producto. 15379651
  • 240.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se adapta a portaobjetos de microscopio, matraz o plato de cultivo celular o placa de micropocillos en la platina de los sistemas de adquisición de imágenes EVOS para una mayor precisión en la alineación de las muestras
  • Admite placas multipocillo
  • Actúa como adaptador para los soportes de recipientes estándar (números de cat. AMEP-VH001 a AMEP-VH018)
  • Específico para la platina automatizada del sistema de adquisición de imágenes automática EVOS FL
  • Cuenta con una palanca para mayor comodidad
Especificaciones
Especificaciones
Soporte para recipientes
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto
1 soporte
EVOS™
Una microplaca
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.