Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder/Adapter for Automated Stage, with retention, multi-well plates
Permite al usuario utilizar diferentes tipos de recipientes para la adquisición de imágenes
Marca: EVOS™ AMEPVH022
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Se adapta a portaobjetos de microscopio, matraz o plato de cultivo celular o placa de micropocillos en la platina de los sistemas de adquisición de imágenes EVOS para una mayor precisión en la alineación de las muestras
- Admite placas multipocillo
- Actúa como adaptador para los soportes de recipientes estándar (números de cat. AMEP-VH001 a AMEP-VH018)
- Específico para la platina automatizada del sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Auto
- Cuenta con una palanca para mayor comodidad
Especificaciones
Soporte para recipientes | |
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto | |
Placa multipocillo |
EVOS™ | |
Una placa multipocillo | |
1 soporte |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.