Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, Greiner T-75 flask
Para matraces, bandejas y placas de Petri
Marca:  EVOS™ AMEPVH008
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11937325
  • 148.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La amplia gama de soportes ayuda a maximizar la flexibilidad de los microscopios invertidos EVOS y Micromaster™.
Especificaciones
Especificaciones
Soporte para recipientes
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto
1 matraz BD/Greiner T-75 de 75 cm2
EVOS™
Matraz Greiner T-75
1 soporte
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.