Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder for Automated Stage, with retention, four 25 x 75 mm microscope slides
Los soportes de recipientes EVOS™ y placas de platina se adaptan a una gran variedad de recipientes, matraces, placas y portaobjetos.
Marca:  EVOS™ AMEPVH067
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 15471084
  • 406.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Características del producto:
  • Los soportes de recipientes EVOS™ permiten un ajuste perfecto de su portaobjetos de microscopio, matraz o plato de cultivo celular o placa de micropocillos en la platina de los sistemas de obtención de imágenes EVOS para una mayor precisión en la alineación de las muestras.
  • Las placas de platina EVOS contienen soportes de recipientes, lo que amplía el número de soportes de recipientes disponibles para los sistemas EVOS.
  • Con un ajuste cómodo y seguro, pero fácilmente conmutados, estos accesorios hacen que la adquisición de imágenes de muestras sea cómoda y fácil en una amplia gama de soportes de recipientes.
Especificaciones
Especificaciones
Soporte para recipientes del sistema de adquisición de imágenes
Soporte de recipientes para platina automatizada, con retención, cuatro portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm
Cuatro portaobjetos de microscopio
Temperatura ambiente
EVOS™
Sistema de imagen automático EVOS™ FL
159 mm x 109 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.