Learn More
EVOS™ Qdot™ LED Light Cubes
Image fluorscence samples for specific wavelength
3655.00€
Especificaciones
Tipo LED light cube
Para utilizar con (equipo) EVOS™ FL Color Imaging System, FL Auto Imaging System, FL Imaging System
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Tipo de producto Distancia de foco Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Distancia de foco Precio Cantidad y disponibilidad  
11987285 Ver documentos EVOS™
AMEP4657
Qdot 525 light cube Excitation/Emission: 445nm/525nm 3655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-12-2019
Añadir a la cesta
11997285 Ver documentos EVOS™
AMEP4658
Qdot 545 light cube Excitation/Emission: 445nm/545nm 3655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-12-2019
Añadir a la cesta
11907295 Ver documentos EVOS™
AMEP4659
Qdot 565 light cube Excitation/Emission: 445nm/565nm 3655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-12-2019
Añadir a la cesta
11917295 Ver documentos EVOS™
AMEP4660
Qdot 585 light cube Excitation/Emission: 445nm/585 nm 3655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-12-2019
Añadir a la cesta
11937295 Ver documentos EVOS™
AMEP4662
Qdot 625 light cube Excitation/Emission: 445nm/625nm 3655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-12-2019
Añadir a la cesta
11947295 Ver documentos EVOS™
AMEP4663
Qdot 655 light cube Excitation/Emission: 445nm/655nm 3655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-12-2019
Añadir a la cesta
11957295 Ver documentos EVOS™
AMEP4664
Qdot 705 light cube Excitation/Emission: 445nm/705nm 3655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-12-2019
Añadir a la cesta
11967295 Ver documentos EVOS™
AMEP4665
Qdot 800 light cube Excitation/Emission: 445nm/800nm 3655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Contains unique, proprietary LED light cubes
  • Image fluorscence samples for specific wavelengthLight engine outputs high intensity over a short light path that delivers superior fluorophore excitation
  • Each cube contains an LED, condensing optics, and hard-coated filters
  • User-changeable and automatically recognized by system
  • Shorter light path that affords superior detection of fluorescent signals
  • Continuous illumination that enables consistent results
  • 50,000+ hour bulb lifetime that affords lower operating costs
  • Adjustable light intensity that helps reduce photobleaching
Especificaciones
Especificaciones
LED light cube
EVOS™ FL Color Imaging System, FL Auto Imaging System, FL Imaging System