Learn More
EVOS™ Power Cord, Type L (Italy)
EVOS™ Power Cord, Type L (Italy)
Marca:  Invitrogen AMEP4648
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 15349611
  • en la oferta / cada uno
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Descripción
Descripción
This power cord is for use with EVOS™ XL, FL , FL Color, and FL Auto systems in countries with Type L power plugs. The Type L plug is used in Italy, Chile, Uruguay, and parts of North Africa.
See the complete list of power cord types and countries for more information.
Explore the entire EVOS™ line of imaging systems and accessories.
Especificaciones
Especificaciones
EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ XL Imaging System
EVOS™ Power Cord, Type L (Italy), For Use With EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ XL Imaging System, Cellular Imaging
1 Each
Power Cord
Videos
Documentos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.