Learn More
Cable de alimentación EVOS™, tipo G (Reino Unido)
Cable de alimentación EVOS™, tipo G (Reino Unido)
Marca: Thermo Scientific AMEP4645
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Este cable de alimentación es para su uso con sistemas EVOS™ XL, FL, FL Color y FL Auto en países con las clavijas de alimentación de tipo G. El enchufe eléctrico tipo G se utiliza en el Reino Unido, Irlanda, Hong Kong, Singapur y otras partes de África y Asia.Consulte la lista completa de tipos de cables de alimentación y los países correspondientes para obtener más información.
Explore toda la gama EVOS™ de sistemas y accesorios de adquisición de imágenes.
Especificaciones
Cable de alimentación | |
Cable de alimentación, tipo G (Reino Unido), para su uso con sistemas EVOS™ XL, FL, FL Color y FL Auto en países con las clavijas de alimentación de tipo G | |
Sistema de adquisición de imágenes automático EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes en color EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL | |
1 unidad |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.