Learn More
EVOS™ Onstage Vessel Holder for Petri Dishes
Allows user to utilize different types of vessels for imaging
327.00€
Especificaciones
Material Metal
Tipo de producto Petri dish vessel holder
Para utilizar con (equipo) EVOS™ FL Auto Imaging System
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15285013 Ver documentos EVOS™
AMEPVH031
Holds one 60mm petri dish 327.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
15245013 Ver documentos EVOS™
AMEPVH032
Holds two 60mm petri dishes 327.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Maximizes choice of cell culture vessels when conducting time-lapse imaging experiments using EVOS FL Auto Imaging System equipped with EVOS Onstage Incubator
  • Allows perfect fit of micro-well plates or cell culture flasks/dishes to master plate of EVOS Onstage Incubator
Especificaciones
Especificaciones
Metal
Petri dish vessel holder
EVOS™ FL Auto Imaging System