Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Vessel Holder, two 60-mm Petri dishes
Permite al usuario utilizar diferentes tipos de recipientes para la adquisición de imágenes
Marca: EVOS™ AMEPVH032
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Maximiza la elección de recipientes de cultivo celular al realizar experimentos de adquisición imágenes en lapsos temporales con el sistema de adquisición de imágenes automático EVOS FL con la estufa microbiológica incorporada EVOS
- Permite un ajuste perfecto de placas de micropocillos o matraces/placas de cultivo celular a la placa maestra de la estufa microbiológica incorporada EVOS
Especificaciones
Soporte para recipientes | |
Sistema de imagen automático EVOS™ FL | |
2 placas Petri de 60 mm |
EVOS™ | |
Dos placas de Petri de 60 mm | |
1 unidad |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.