Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Master Plate
Permite al usuario utilizar diferentes tipos de recipientes para la adquisición de imágenes
Marca: EVOS™ AMEPVH035
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Forma parte de la estufa microbiológica incorporada EVOS y admite el soporte de recipientes incorporado EVOS
- Es una cámara ambiental diseñada específicamente para su uso con el sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Auto
- Admite varios tipos de recipientes de cultivo celular
- Ofrece flexibilidad para ampliar los experimentos de adquisición de imágenes de lapsos temporales bajo un control preciso de las condiciones ambientales
Especificaciones
Placa maestra | |
Sistema de imagen automático EVOS™ FL | |
1 unidad |
EVOS™ | |
Recipiente Onstage |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.