Learn More
Conducto de gas del incubador EVOS™ Onstage
Conducto de gas del incubador EVOS™ Onstage
Marca: Invitrogen AMEP4732
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
El conducto de gas del incubador EVOS™ Onstage conecta la unidad de control y las unidades de la cámara climática Stagetop del incubador EVOS™ Onstage y ayuda a controlar los niveles de CO2 y O2 con precisión. Al realizar estudios de adquisición de imágenes de células vivas, es esencial que las condiciones ambientales se controlen con precisión. El incubador EVOS™ Onstage tiene tres puertos para conductos de gas, lo que permite estudios de células en condiciones normales e hipóxicas.Explore toda la línea EVOS™ de sistemas y accesorios de adquisición de imágenes..
Especificaciones
Accesorio de Onstage | |
El conducto de gas del incubador EVOS™ Onstage, un accesorio de Onstage, conecta la unidad de control y la unidad de cámara climática Stagetop y ayuda a controlar los niveles de CO2 y O2 con precisión; se utiliza con el sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto y en la adquisición de imágenes celulares | |
Sistema de imagen automático EVOS™ FL | |
1 unidad |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.