Learn More
EVOS™ EVOS™ Stage Plate for Multi-well Vessels, max objective clearance
Placas superiores de platina para microscopios EVOS
Marca: EVOS™ AMEP4687
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Para utilizar con microscopios EVOS
La placa superior de la plataforma (12-563-284) proporciona el máximo espacio para el objetivo
Especificaciones
Placa superior de la platina , 96 pocillos | |
Sistema de adquisición de imágenes en color EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL | |
1 soporte |
EVOS | |
Recipiente multipocillo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.