Learn More
EVOS™ EVOS™ 20X Objective, fluorite, LWD
Componentes fabricados para garantizar imágenes con calidad de publicación
Marca: EVOS™ AMEP4624
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Objetivos con rosca-RMS y una distancia parfocal de 45 mM
Especificaciones
Objetivo de fluorita EVOS™ LWD | |
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto | |
Plano de fluorita | |
0,45 |
EVOS™ | |
Vessels, Slides, Cell Culture Dishes, Flasks, Microtiter Well Plates | |
20X | |
1 unidad |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.