Learn More
EVOS™ EVOS™ 4X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast
Componentes fabricados para garantizar imágenes con calidad de publicación
Marca: EVOS™ AMEP4680
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Objetivos con rosca-RMS y una distancia parfocal de 45 mM
Especificaciones
Objetivo de contraste de fases de fluorita EVOS™ LWD | |
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, sistema de adquisición de imágenes en color EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes automático EVOS™ FL | |
4X | |
1 unidad |
EVOS™ | |
Fluorita | |
0,13 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.