Learn More
Invitrogen™ Cubos de luz
El motor de luz emite una intensidad extraordinaria en una trayectoria de luz corta que ofrece una excitación de fluoróforo excelente
3025.00€ - 3655.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Microscopio digital EVOS™
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15113965 Ver documentos Invitrogen™
AMEP4650
Cubo de luz fluorescente DAPI 3025.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-11-2019
Añadir a la cesta
15123965 Ver documentos Invitrogen™
AMEP4651
Cubo de luz fluorescente GFP 3025.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-11-2019
Añadir a la cesta
15133965 Ver documentos Invitrogen™
AMEP4652
Cubo de luz fluorescente RFP 3025.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
11947285 Ver documentos Invitrogen™
AMEP4653
Cubo de luz fluorescente CFP 3290.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-11-2019
Añadir a la cesta
11957285 Ver documentos Invitrogen™
AMEP4654
Cubo de luz fluorescente YFP 3290.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-11-2019
Añadir a la cesta
11967285 Ver documentos Invitrogen™
AMEP4655
Cubo de luz fluorescente roja Texas 3295.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-11-2019
Añadir a la cesta
11977285 Ver documentos Invitrogen™
AMEP4656
Cubo de luz fluorescente CY5 3290.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
11977295 Ver documentos Invitrogen™
AMEP4666
Cubo de luz fluorescente Q-Dot 525-800 3655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-11-2019
Añadir a la cesta
11987295 Ver documentos Invitrogen™
AMEP4667
3655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-11-2019
Añadir a la cesta
11917305 Ver documentos Invitrogen™
AMEP4670
3655.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideales para su uso con sistema de imagen a color EVOS FL, sistema de imagen a color automático EVOS FL o sistemas de imagen EVOS FL
  • Cada cubo contiene un LED, óptica de condensación y filtros con revestimiento endurecido
  • La iluminación continua permite resultados coherentes con una vida útil de bombilla de más de 50,000 horas, lo que supone menores costes operativos
  • Intensidad de luz ajustable que ayuda a reducir la decoloración fotográfica. Sustituibles por el usuario y automáticamente reconocidos por el sistema
Especificaciones
Especificaciones
Microscopio digital EVOS™