Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, YFP
El revolucionario diseño de los cubos de luz EVOS™ combina una fuente de luz (LED) de alta intensidad y larga vida útil, óptica de condensación, espejo dicroico y filtros en un accesorio compacto, ajustable y fácil de instalar para la detección de fluorescencia en los sistemas de adquisición de imágenes EVOS™ y Countess II FL.
Marca:  Invitrogen™ AMEP4654
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11957285
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Ideal para su uso con el sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Color, el sistema de adquisición de imágenes automático EVOS FL o los sistemas de adquisición de imágenes EVOS FL
  • Cada cubo contiene un LED, óptica de condensación y filtros con revestimiento duro
  • La iluminación continua permite obtener unos resultados uniformes La vida útil de la bombilla, de más de 50 000 horas, permite reducir los costes operativos
  • Intensidad de luz ajustable que ayuda a reducir la decoloración fotográfica Modificable por el usuario y reconocida automáticamente por el sistema
Especificaciones
Especificaciones
Cubo de luz fluorescente YFP
Contador de células automatizado Countess™ II FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ M5000, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ M7000
Ej.: 500/24 Em: 542/27
EVOS
LED, óptica de condensación, filtros con revestimiento duro