Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, AO
El revolucionario diseño de los cubos de luz EVOS™ combina una fuente de luz (LED) de alta intensidad y larga vida útil, óptica de condensación, espejo dicroico y filtros en un accesorio compacto, ajustable y fácil de instalar para la detección de fluorescencia en los sistemas de adquisición de imágenes EVOS™ y Countess II FL.
Marca: Invitrogen™ AMEP4670
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Ideal para su uso con el sistema de adquisición de imágenes EVOS FL Color, el sistema de adquisición de imágenes automático EVOS FL o los sistemas de adquisición de imágenes EVOS FL
- Cada cubo contiene un LED, óptica de condensación y filtros con revestimiento duro
- La iluminación continua permite obtener unos resultados uniformes La vida útil de la bombilla, de más de 50 000 horas, permite reducir los costes operativos
- Intensidad de luz ajustable que ayuda a reducir la decoloración fotográfica Modificable por el usuario y reconocida automáticamente por el sistema
Especificaciones
Cubo de luz fluorescente AO | |
Contador de células automatizado Countess™ II FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ M5000, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ M7000 | |
Ej.: 470/22 Em: 488/20 |
EVOS | |
LED, óptica de condensación, filtros con revestimiento duro | |
1 unidad |