missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Microscopio de fluorescencia invertido digital EVOS™ FL

Estación de trabajo todo en uno completamente integrada

Marca:  Invitrogen™ AMF4300

Detalles adicionales : Peso : 15.30000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11547215

  • 21440.00€ / cada uno


Fecha de envío estimada
del proveedor 13-02-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Especificación

47 cm
50/60 Hz
De 100 a 240 V
Monocroma de alta sensibilidad, 1360 x 1024 píxeles, 6.45 μm/píxel
Torreta de 3 posiciones
Digital
Infinity
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
USB, DVI
Ordenador integrado, procesador Intel™ atom de 1.8 GHz, software de adquisición de imágenes integrado mediante control del ratón
32.4 cm
Ordenador integrado, software de adquisición de imágenes integrado
35.5 cm
Deslizante mecánico
Adquisición de imágenes de la vida real
LED
15.3 kg
LCD
EVOS
Videos
Ver productos accesorios